Imprimer
4,5-Dicyanoimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4,5-Dicyano-1H-imidazole, Imidazole-4,5-dicarbonitrile
L12215.06 L12215.14
L12215.06EA 51.8 EUR
L12215.06 L12215.14
4,5-Dicyanoimidazole ≥98%
4,5-Dicyanoimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 1122-28-7 Molecular Formula: C5H2N4 Formula Weight: 118.10 Odour: Odourless Melting Point: 173-177° Beilstein Reference: 118208 MDL No.: MFCD00005194
Formule: C₅H₂N₄
Point de fusion: 173…177 °C
Densité: 1.458 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005194
Numéro CAS: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6