Imprimer
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol ≥94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B21512.04 B21512.09
B21512.04EA 35.1 EUR
B21512.04 B21512.09
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol ≥94%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Purity: 94% CAS No.: 148043-73-6 Molecular Formula: C5H7F5O Formula Weight: 178.10 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.3340 Boiling Point: 135° MDL No.: MFCD00153224
Formule: C₅H₇F₅O
Point d'ébullition: 135 °C
Densité: 1,350
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153224
Numéro CAS: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9