Imprimer
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Synonyms: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
8.51042.0025 8.51042.0005
01-60-0007-25EA 566 EUR
01-60-0007-25 01-60-0007-5
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017598
Numéro CAS: 3006-96-0