Imprimer
Acide 4-acétoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11350.14 A11350.18 A11350.30
A11350.14EA 45.8 EUR
A11350.14 A11350.18 A11350.30
Acide 4-acétoxybenzoïque ≥98%
Acide 4-acétoxybenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 2345-34-8 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.15 Melting Point: 192-195° Beilstein Reference: 1871997
Formule: C₉H₈O₄
Point de fusion: 192…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002540
Numéro CAS: 2345-34-8
EINECS: 219-066-9