Imprimer
Acide 4-aminométhylbenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B23519.14 B23519.22 B23519.36
B23519.14EA 58.2 EUR
B23519.14 B23519.22 B23519.36
Acide 4-aminométhylbenzoïque 97%
Acide 4-aminométhylbenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 56-91-7 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 1100606
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point de fusion: ∼ 290 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010203
Numéro CAS: 56-91-7
EINECS: 200-297-9