3-Phénylpropionate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L05310.18
L05310.30
L05310.18EA
113
EUR
L05310.18
L05310.30
3-Phénylpropionate de méthyle ≥98%
3-Phénylpropionate de méthyle
Purity: 98%
CAS No.: 103-25-3
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 236-239°
Beilstein Reference: 1909591
MDL No.: MFCD00017209
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Point d'ébullition: 236…239 °C Densité: 1,045 Point d'éclair: 100 °C (212 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017209 Numéro CAS: 103-25-3 EINECS: 203-092-2 |