Imprimer
(±)-3-Méthoxy-1,2-propanediol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-1,2-propanediol, (±)-3-Methoxy-1,2-dihydroxy propane
338390010 338390050 338390250
ACRO338390010EA 28.8 EUR
ACRO338390010 ACRO338390050 ACRO338390250
(±)-3-Méthoxy-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Méthoxy-1,2-propanediol
Formule: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12 g/mol
Point d'ébullition: 133 °C (35 mmHg)
Densité: 1.12 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004719
Numéro CAS: 623-39-2
EINECS: 210-791-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %