Imprimer
3-Ciano-5-méthylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Cyano-5-picoline, 5-Methylpyridine-3-carbonitrile, 5-Methylnicotinonitrile
L17427.03 L17427.MD
L17427.03EA 87.1 EUR
L17427.03 L17427.MD
3-Ciano-5-méthylpyridine ≥98%
3-Ciano-5-méthylpyridine
Purity: 98+% CAS No.: 42885-14-3 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 111258
Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673151
Numéro CAS: 42885-14-3
EINECS: 255-988-8