Imprimer
3-Chlorobenzènesulfonamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L08349.03 L08349.06
L08349.03EA 55.3 EUR
L08349.03 L08349.06
3-Chlorobenzènesulfonamide ≥98%
3-Chlorobenzènesulfonamide
Purity: 98% CAS No.: 17260-71-8 Molecular Formula: C6H6ClNO2S Formula Weight: 191.64 Melting Point: 144-148° Beilstein Reference: 2832245
Formule: C₆H₆ClNO₂S
Point de fusion: 144…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051976
Numéro CAS: 17260-71-8