Imprimer
Chlorure de 5-chloro-2-méthoxybenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A14362.06 A14362.14 A14362.22
A14362.06EA 71.5 EUR
A14362.06 A14362.14 A14362.22
Chlorure de 5-chloro-2-méthoxybenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 5-chloro-2-méthoxybenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 22952-32-5 Molecular Formula: C7H6Cl2O3S Formula Weight: 241.10 Melting Point: 100-104° UN No.: 3096 MDL No.: MFCD00052959
Formule: C₇H₆Cl₂O₃S
MW: 241.09 g/mol
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052959
Numéro CAS: 22952-32-5
ONU: 3261
ADR: 8 II