Imprimer
Chlorure de 5-bromo-2-méthoxybenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A14293.14 A14293.03
A14293.14EA 162 EUR
A14293.14 A14293.03
Chlorure de 5-bromo-2-méthoxybenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 5-bromo-2-méthoxybenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 23095-05-8 Molecular Formula: C7H6BrClO3S Formula Weight: 285.54 Melting Point: 112-115° Beilstein Reference: 3093014 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051768
Formule: C₇H₆BrClO₃S
MW: 285.55 g/mol
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051768
Numéro CAS: 23095-05-8
ONU: 3261
ADR: 8 II