Imprimer
5-Bromo-3-méthoxysalicylaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
A10137.06 A10137.14 A10137.22
A10137.06EA 48.6 EUR
A10137.06 A10137.14 A10137.22
5-Bromo-3-méthoxysalicylaldéhyde ≥98%
5-Bromo-3-méthoxysalicylaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 5034-74-2 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 2328601
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231.05 g/mol
Point d'ébullition: 314
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016593
Numéro CAS: 5034-74-2