Imprimer
Acide 3-amino-5-bnitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12508.06 A12508.14
A12508.06EA 117 EUR
A12508.06 A12508.14
Acide 3-amino-5-bnitrobenzoïque 98%
Acide 3-amino-5-bnitrobenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 618-84-8 Molecular Formula: C7H6N2O4 Formula Weight: 182.14 Melting Point: 214-218° Beilstein Reference: 1457935
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182.14 g/mol
Point de fusion: 214…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017025
Numéro CAS: 618-84-8