Imprimer
Sodium désoxycholate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
89904 89905
PIER89904EA 162 EUR
PIER89904 PIER89905
Sodium désoxycholate
Sodium désoxycholate
Formule: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414.56 g/mol
Point de fusion: 357…365 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064139
Numéro CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7