Imprimer
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
A10300.03 A10300.06
A10300.03EA 55.6 EUR
A10300.03 A10300.06
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 39234-86-1 Molecular Formula: C8H3ClF6O2S Formula Weight: 312.61 Melting Point: 34-38° Beilstein Reference: 3621218 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00014725
Formule: C₈H₃ClF₆O₂S
MW: 312.62 g/mol
Point de fusion: 34…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014725
Numéro CAS: 39234-86-1
EINECS: 254-371-0
ONU: 3261
ADR: 8 II