Imprimer
3,5-Bis(trifluorométhyl)phénylamidine chlorhydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylamidine hydrochloride
RF00749DA RF00749EA
MAYBRF00749DAEA 0 EUR
MAYBRF00749DA MAYBRF00749EA
3,5-Bis(trifluorométhyl)phénylamidine chlorhydrate
3,5-Bis(trifluorométhyl)phénylamidine chlorhydrate
Formule: C₉H₇ClF₆N₂
MW: 292.61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00276604
Numéro CAS: 97603-94-6