Imprimer
3,4-Diméthylhexane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H53498.06 H53498.14
H53498.06EA 98.3 EUR
H53498.06 H53498.14
3,4-Diméthylhexane ≥97%
3,4-Diméthylhexane
Formule: C₈H₁₈
Point d'ébullition: 119 °C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.72
Point d'éclair: 6 °C (43 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039927
Numéro CAS: 583-48-2
EINECS: 209-504-7
ONU: 1262
ADR: 3,II