Baicaleine 97
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
L14185.MC
L14185.ME
L14185.MCEA
45.4
EUR
L14185.MC
L14185.ME
Baicaleine 97
Baicaleine
Purity: 97%
CAS No.: 491-67-8
Molecular Formula: C15H10O5
Formula Weight: 270.24
Melting Point: 268-270°
Beilstein Reference: 272683
Merck Reference: 14,942
MDL No.: MFCD00017459
Formule:
C₁₅H₁₀O₅ MW: 270.24 g/mol Point de fusion: 268…270 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017459 Numéro CAS: 491-67-8 |