Imprimer
Éthyle 2-méthyloacétylacétate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
A11629.14 A11629.22 A11629.36
A11629.14EA 36.3 EUR
A11629.14 A11629.22 A11629.36
Éthyle 2-méthyloacétylacétate 95%
Éthyle 2-méthyloacétylacétate
Purity: 95% CAS No.: 609-14-3 Molecular Formula: C7H12O3 Formula Weight: 144.17 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4180 Odour: Ester-like Melting Point: -45° Boiling Point: 185° Beilstein Reference: 1071742 MDL No.: MFCD00009164
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144.17 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.019
Point d'éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009164
Numéro CAS: 609-14-3
EINECS: 210-179-9