Imprimer
Chlorure de 2-méthoxy-4-nitrobenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methoxy-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
L19902.03 L19902.06
L19902.03EA 22.8 EUR
L19902.03 L19902.06
Chlorure de 2-méthoxy-4-nitrobenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 2-méthoxy-4-nitrobenzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 21320-91-2 Molecular Formula: C7H6ClNO5S Formula Weight: 251.65 Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 2136023 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094697
Formule: C₇H₆ClNO₅S
MW: 251.65 g/mol
Point de fusion: 96…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094697
Numéro CAS: 21320-91-2
ONU: 3261
ADR: 8 III