Imprimer
Benzimidazole-2-thiol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A18350.0E A18350.22 A18350.30 A18350.36
A18350.0EEA 276 EUR
A18350.0E A18350.22 A18350.30 A18350.36
Benzimidazole-2-thiol ≥97%
Benzimidazole-2-thiol
Purity: 97% CAS No.: 583-39-1 Molecular Formula: C7H6N2S Formula Weight: 150.20 Flash Point: 250°(487°F) Melting Point: 305-310° Beilstein Reference: 119867 Merck Reference: 14,1082 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00466107
Formule: C₇H₆N₂S
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 305…310 °C
Densité: 1,42
Point d'éclair: >250 °C (487 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466107
Numéro CAS: 583-39-1
EINECS: 209-502-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1082