Imprimer
5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione, 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-Methoxybenzimidazole-2-thiol, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole
B20570.06 B20570.14 B20570.22
B20570.06EA 29 EUR
B20570.06 B20570.14 B20570.22
5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol ≥99%
5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol
Purity: 99% CAS No.: 37052-78-1 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Melting Point: 255-259° Beilstein Reference: 3605123
Formule: C₈H₈N₂OS
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 255…259 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134581
Numéro CAS: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2