Imprimer
2-Fluoro-5-nitrobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L19233.03 L19233.06
L19233.03EA 39.7 EUR
L19233.03 L19233.06
2-Fluoro-5-nitrobenzaldéhyde ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 27996-87-8 Molecular Formula: C7H4FNO3 Formula Weight: 169.11 Melting Point: 57-59° Beilstein Reference: 1950329
Formule: C₇H₄FNO₃
MW: 169.11 g/mol
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042298
Numéro CAS: 27996-87-8