Imprimer
Acide 2-fluoro-5-méthoxybenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H52365.MD H52365.03 H52365.06
H52365.MDEA 78 EUR
H52365.MD H52365.03 H52365.06
Acide 2-fluoro-5-méthoxybenzoïque ≥97%
Acide 2-fluoro-5-méthoxybenzoïque
Purity: 97+% CAS No.: 367-83-9 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 MDL No.: MFCD00272566
Formule: C₈H₇FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272566
Numéro CAS: 367-83-9