Imprimer
2-Ethylhexane-1,3-diol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethoexadiol, Octylene glycol
118510010 118512500
ACRO118510010EA 98.2 EUR
ACRO118510010 ACRO118512500
2-Ethylhexane-1,3-diol 99%
2-Ethylhexane-1,3-diol
Formule: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23 g/mol
Point d'ébullition: 244
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0.9422 g/cm³
Point d'éclair: 136 °C
Numéro MDL: MFCD00004578
Numéro CAS: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4495 to 1.4525 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity ≤0.05 mg KOH/g