Imprimer
2-Acétylfuranne 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Furyl methyl ketone, 1-(Furan-2-yl)ethanone
102551000 102552500
ACRO102551000EA 48.7 EUR
ACRO102551000 ACRO102552500
2-Acétylfuranne 99%
2-Acétylfuranne
Formule: C₆H₆O₂
Point d'ébullition: 67 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1.098 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003242
Numéro CAS: 1192-62-7
EINECS: 214-757-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %