Imprimer
2-Acétyl-5-méthylfuranne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone
A16172.09 A16172.14 A16172.18
A16172.09EA 42.6 EUR
A16172.09 A16172.14 A16172.18
2-Acétyl-5-méthylfuranne ≥98%
2-Acétyl-5-méthylfuranne
Purity: 98+% CAS No.: 1193-79-9 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5130 Boiling Point: 100-101°/25mm Beilstein Reference: 110853 MDL No.: MFCD00003243
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Point d'ébullition: 100…101 °C (25 mmHg)
Densité: 1.068
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003243
Numéro CAS: 1193-79-9
EINECS: 214-779-1