2-Ciano-4-méthylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Methylpyridine-2-carbonitrile, 4-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-γ-picoline, 2-Cyano-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
L17148.03
L17148.06
L17148.03EA
77.9
EUR
L17148.03
L17148.06
2-Ciano-4-méthylpyridine ≥98%
2-Ciano-4-méthylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1620-76-4
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 85-88°
Boiling Point: 145-148°/38mm
Beilstein Reference: 110753
MDL No.: MFCD00128868
Formule:
C₇H₆N₂ Point d'ébullition: 145…148 °C (38 mmHg) Point de fusion: 85…88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00128868 Numéro CAS: 1620-76-4 |