2-Ciano-3-méthylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Methylpyridine-2-carbonitrile, 3-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-β-picoline, 2-Cyano-3-picoline
L19456.06
L19456.14
L19456.22
L19456.06EA
39.4
EUR
L19456.06
L19456.14
L19456.22
2-Ciano-3-méthylpyridine ≥98%
2-Ciano-3-méthylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 20970-75-6
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Flash Point: 115°(239°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 141°/38mm
Beilstein Reference: 112001
MDL No.: MFCD00190585
Formule:
C₇H₆N₂ Point d'ébullition: 141 °C (38 mmHg) Point de fusion: 84…87 °C Point d'éclair: 115 °C (239 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190585 Numéro CAS: 20970-75-6 EINECS: 244-131-3 |