Imprimer
Iodure de 2-chloro-1-méthylpyridinium 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
189260250 189261000 189260050
ACRO189260250EA 55.4 EUR
ACRO189260250 ACRO189261000 ACRO189260050
Iodure de 2-chloro-1-méthylpyridinium 97%
Iodure de 2-chloro-1-méthylpyridinium
Formule: C₆H₇ClIN
MW: 255.49 g/mol
Point de fusion: 195…200 °C
Numéro MDL: MFCD00011984
Numéro CAS: 14338-32-0
EINECS: 238-288-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
Solubility light yellow
HPLC ≥97.5 %