Imprimer
Iodure de 2-chloro-1-méthylpyridinium ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12820.14 A12820.22 A12820.36
A12820.14EA 51.9 EUR
A12820.14 A12820.22 A12820.36
Iodure de 2-chloro-1-méthylpyridinium ≥97%
Iodure de 2-chloro-1-méthylpyridinium
Purity: 97% CAS No.: 14338-32-0 Molecular Formula: C6H7ClIN Formula Weight: 255.49 Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 3572320 Merck Reference: 14,6301 MDL No.: MFCD00011984
Formule: C₆H₇ClIN
MW: 255.49 g/mol
Point de fusion: ∼ 200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011984
Numéro CAS: 14338-32-0
EINECS: 238-288-7