Imprimer
Acide 6-bromo-m-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H32927.03 H32927.06
H32927.03EA 23.9 EUR
H32927.03 H32927.06
Acide 6-bromo-m-toluique ≥98%
Acide 6-bromo-m-toluique
Purity: 98% CAS No.: 6967-82-4 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 MDL No.: MFCD00079722
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079722
Numéro CAS: 6967-82-4