Imprimer
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H26109.MD H26109.03
H26109.MDEA 29.1 EUR
H26109.MD H26109.03
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97%
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 102684-91-3 Molecular Formula: C8H4BrF3O Formula Weight: 253.02 Refractive Index: 1.511
Formule: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973760
Numéro CAS: 102684-91-3