Imprimer
2-Aminobenzimidazole 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
174020250 174021000
ACRO174020250EA 89.9 EUR
ACRO174020250 ACRO174021000
2-Aminobenzimidazole 99+%
2-Aminobenzimidazole
Formule: C₇H₇N₃
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 228…232 °C
Numéro MDL: MFCD00005596
Numéro CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %