Imprimer
Acide 2-amino-3-bromo-5-méthylbenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A15443.06 A15443.14
A15443.06EA 76.1 EUR
A15443.06 A15443.14
Acide 2-amino-3-bromo-5-méthylbenzoïque ≥98%
Acide 2-amino-3-bromo-5-méthylbenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 13091-43-5 Molecular Formula: C8H8BrNO2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 202-206° Beilstein Reference: 3540992
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.06
Point de fusion: 202…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051705
Numéro CAS: 13091-43-5