Imprimer
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H31974.MD H31974.03
H31974.MDEA 60.1 EUR
H31974.MD H31974.03
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde 95%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
Purity: 95% CAS No.: 532967-21-8 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 179-182° MDL No.: MFCD07772042
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point de fusion: 179…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772042
Numéro CAS: 532967-21-8