Imprimer
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H31528.03 H31528.06
H31528.03EA 110 EUR
H31528.03 H31528.06
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥99%
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
Purity: 99% CAS No.: 918523-99-6 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD04112521
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112521
Numéro CAS: 918523-99-6