Imprimer
Acide 2,4-difluoro-5-nitrobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H32617.06 H32617.14
H32617.06EA 103 EUR
H32617.06 H32617.14
Acide 2,4-difluoro-5-nitrobenzoïque ≥97%
Acide 2,4-difluoro-5-nitrobenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 153775-33-8 Molecular Formula: C7H3F2NO4 Formula Weight: 203.10 Melting Point: 125-133° MDL No.: MFCD04115713
Formule: C₇H₃F₂NO₄
MW: 203.1 g/mol
Point de fusion: 125…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115713
Numéro CAS: 153775-33-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 II