Imprimer
2,3-Dichloro-5-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
241810250 241811000
ACRO241810250EA 36.5 EUR
ACRO241810250 ACRO241811000
2,3-Dichloro-5-(trifluorométhyl)pyridine 97%
2,3-Dichloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215.99 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 8…9 °C
Densité: 1.549 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042243
Numéro CAS: 69045-84-7
EINECS: 410-340-5
ONU: 3082
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4745 to 1.4765 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %