Imprimer
Bromure de 1-éthylpyridinium ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Ethylpyridin-1-ium bromide
A17911.14 A17911.22
A17911.14EA 51.4 EUR
A17911.14 A17911.22
Bromure de 1-éthylpyridinium ≥99%
Bromure de 1-éthylpyridinium
Purity: 99% CAS No.: 1906-79-2 Molecular Formula: C7H10BrN Formula Weight: 188.07 Melting Point: 117-121° MDL No.: MFCD00041999
Formule: C₇H₁₀BrN
MW: 188.07 g/mol
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041999
Numéro CAS: 1906-79-2
EINECS: 217-607-3