Acétonitrile, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.15500.1000
1.15500.2500
1.15500.6025
1.15500.9190
1.15500.1000EA
64.9
EUR
1.15500.1000
1.15500.2500
1.15500.6025
1.15500.9190
Acétonitrile, EMPLURA®, Supelco®
Acétonitrile
Formule:
H₃CCN Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –45.7 °C Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 2 °C (closed cup) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001878 Numéro CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 ONU: 1648 ADR: 3, ATTEINDRE: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |