3,4-Diméthoxybenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Veratronitrile
A12521.14
A12521.22
A12521.14EA
32.1
EUR
A12521.14
A12521.22
3,4-Diméthoxybenzonitrile ≥98%
3,4-Diméthoxybenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 2024-83-1
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 65-69°
Beilstein Reference: 1451651
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001802
Formule:
C₉H₉NO₂ Point d'ébullition: 131…133 °C (0.3 mmHg) Point de fusion: 65…69 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001802 Numéro CAS: 2024-83-1 EINECS: 217-969-2 ONU: 3439 ADR: 6.1,III |