4-Bromo-2-trifluorométhylphénol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
H31787.03
H31787.06
H31787.03EA
36
EUR
H31787.03
H31787.06
4-Bromo-2-trifluorométhylphénol 99%
4-Bromo-2-trifluorométhylphénol
Purity: 99%
CAS No.: 50824-04-9
Molecular Formula: C7H4BrF3O
Formula Weight: 241.01
Melting Point: 82-86°
MDL No.: MFCD05668981
Formule:
C₇H₄BrF₃O MW: 241.01 Point de fusion: 82…86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05668981 Numéro CAS: 50824-04-9 |