Imprimer
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B22523.06 B22523.14
B22523.06EA 66.9 EUR
B22523.06 B22523.14
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzène ≥98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzène
Purity: 98% CAS No.: 364-73-8 Molecular Formula: C6H3BrFNO2 Formula Weight: 220.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5768 Melting Point: 18-19° Boiling Point: 240-241° Beilstein Reference: 2329084 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00129165
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Point d'ébullition: 240…241 °C
Point de fusion: 18…19 °C
Densité: 1,786
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129165
Numéro CAS: 364-73-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III