Imprimer
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H26066.09 H26066.03
H26066.09EA 154 EUR
H26066.09 H26066.03
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 179898-34-1 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD04038227
Formule: C₇H₃BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038227
Numéro CAS: 179898-34-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III