Imprimer
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A16113.14 A16113.06
A16113.14EA 101 EUR
A16113.14 A16113.06
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 179897-89-3 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 77-81° Beilstein Reference: 7701063 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00143424
Formule: C₇H₃BrFN
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143424
Numéro CAS: 179897-89-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III