Imprimer
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L10602.03 L10602.06
L10602.03EA 18.5 EUR
L10602.03 L10602.06
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile 96%
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Purity: 96% CAS No.: 154607-01-9 Molecular Formula: C7H3BrClN Formula Weight: 216.47 Melting Point: 67-72° Boiling Point: 142-143°/10mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00040883
Formule: C₇H₃BrClN
Point d'ébullition: 142…143 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 67…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040883
Numéro CAS: 154607-01-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III