Imprimer
2-Bromo-5-(trifluorométhoxy)phénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H26389.06 H26389.14
H26389.06EA 105 EUR
H26389.06 H26389.14
2-Bromo-5-(trifluorométhoxy)phénol ≥97%
2-Bromo-5-(trifluorométhoxy)phénol
Purity: 97% CAS No.: 205371-26-2 Molecular Formula: C7H4BrF3O2 Formula Weight: 257.01 Refractive Index: 1.4815
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660162
Numéro CAS: 205371-26-2
EINECS: None