Imprimer
4-Bromo-3-fluorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H32488.06 H32488.14
H32488.06EA 60.9 EUR
H32488.06 H32488.14
4-Bromo-3-fluorophénol ≥98%
4-Bromo-3-fluorophénol
Purity: 98% CAS No.: 121219-03-2 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Melting Point: 71-73° MDL No.: MFCD00051907
Formule: C₆H₄BrFO
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051907
Numéro CAS: 121219-03-2