Imprimer
Acétonitrile, anhydre (max. 0,001% H₂O)
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.12636.0050 1.12636.2500 1.12636.4000 1.12636.9185 1.12636.9030 1.12636.9191
1.12636.0050EA 73.4 EUR
1.12636.0050 1.12636.2500 1.12636.4000 1.12636.9185 1.12636.9030 1.12636.9191
Acétonitrile, anhydre (max. 0,001% H₂O)
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45,7 °C
Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -45.7 °C
Molar Mass 41.05 g/mol
Boiling Point 81.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.34
Explosion Limit 3.0 - 17 %(V)
Density 0.786 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) no data available
Ignition Point 524 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid